Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labordrehstuhl
Hochwertiger, ergonomischer Labordrehstuhl, schwarzes antimikrobielles Kunstleder.
630.95 € - 759.21 €
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Rückenausführung | Ergonomisch |
Ausführung | Vinyl |
Rahmenmaterial | Stahl |
Produktcode | Marke | Farbe | Mit Armlehnen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Mit Armlehnen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16543904
|
Techsit™
TS7001B |
Schwarz | Nein |
630.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16553904
|
Techsit™
TS7001B/AA |
Schwarz | Ja |
759.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16563904
|
Techsit™
TS7001G |
Grau | Nein |
630.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16573904
|
Techsit™
TS7001G/AA |
Grau | Ja |
759.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ergonomischer Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Ja | |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Ja | |
Laborstuhl |
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Tischhöhe | |
5 Jahre Garantie. | |
Rollen | |
Ja | |
Nein | |
Ja | |
Vinyl |