Learn More
Techsit™ Pro-Tech Labordrehstuhl
Hochwertiger, ergonomischer Labordrehstuhl, schwarzes antimikrobielles Kunstleder.
Marke: Techsit™ TS7001B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomischer Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Laborstuhl | |
Ja | |
Ergonomisch | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Nein | |
Ja |
Schwarz | |
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Gasdruckfeder | |
Tischhöhe | |
5 Jahre Garantie. | |
Rollen | |
Nein | |
Ja | |
Ja | |
Vinyl |