Learn More
Tuttnauer Printer for All Models (External)
External printer for all D line units.
Marke:  Tuttnauer P-PR0003
Artikelnummer. 17879538
  • 959.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • External thermal printer for cycle documentation.
  • During the cycle the printer records temperature, pressure, date, cycle status, end of cycle.
Spezifikation
Spezifikation
D Line Autoclaves
Drucker
Name des Produkts
Tuttnauer Printer for All Models (External) > External Printer; For use with: D Line Autoclaves