Learn More
Labconco Power Cord Schuko CEE 230V-16A
Power Cord Schuko CEE 230V-16A is a replacement Schuko power cord for 230V/50Hz Labconco freeze dryer models.
Marke:  Labconco 1336500
32.41 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18005471
  • 32.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Power Cord Schuko CEE is 230 V, 16 A
  • Serves as a replacement Schuko power cord for 230 V/50 Hz Labconco freeze dryer models
Spezifikation
Spezifikation
Power Cord
230 V
Name des Produkts
Labconco Power Cord Schuko CEE 230V-16A > Power cord: Amps: 16; Voltage: 250; Plug Type: Schuko