Learn More
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 2.5 liters of ice before defrosting.
Marke:  Labconco 700201090
8090.29 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17900160
  • 10290.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The single 1/3 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer
0
Stainless Steel Coil and Collector Chamber
230 V
2.5 L
-50 °C
All except North America