Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UF750plus
Potentialfreier Kontakt für Kombinationsfehlermeldung (z. B. Versorgungsausfall, Sensorfehler, Sicherung).
Marke: Memmert™ UF750plusH6
Beschreibung
- Zubehör
- Für Kombinationsfehlermeldung
Spezifikation
UF750plus Ofen | |
Buchse zu NAMUR NE 28 | |
2 A |
Potentialfreier Kontakt | |
24 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für