Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal 3 Oberfläche
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
121,9 x 35,5 cm (48 x 14 Zoll)
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll)
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll)
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
182,9 x 35,5 cm (72 x 14 Zoll)
182,9 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll)
182,9 x 61 cm (54 x 24 Zoll)
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll)
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll)
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
76 x 35,5 cm (30 x 14 Zoll)
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Keilen geliefert.
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 %. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
- Korrosionsbeständiger Karbonstahl
- Mit selbstabdichtendem Zink überzogen und beschichtet mit Epoxidharz mit Microban™ antimikrobiellem Schutz
- Ideal für den Einsatz in begehbaren Kühlgeräten und anderen Umgebungen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
- Einlegeböden in1 Zoll-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
- In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
- Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
- Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
- Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
- Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Bestellinformation
Regale und Pfosten separat erhältlich.
Garantie
12 Jahre eingeschränkte Garantie im Falle von Rost
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wire Shelf |
| Abmessungen (L x B) | 121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll) |
| Ausführung | Metroseal Epoxy |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
| Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
| Länge (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Länge (metrisch) | 121,9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (metrisch) | 61 cm |
| Material | Karbonstahl |