Learn More
Kalium-tert.-butoxid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kalium-tert-Butoxid |
Schmelzpunkt | 240.0 °C bis 258.0 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98+ % |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3)3COK |
Menge | 25 g |
Fieser | 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: reagiert mit Wasser. Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol, schwer löslich in Diethylether, Benzol |
Formelmasse | 112.21 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0470645 | Analysenzertifikat | 11/04/2025 | 168880250,168881000,168880025,168885000,168880050 |
A0463889 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 168880250,168881000,168880025,168885000,168880050 |
A0463889 | Analysenzertifikat | 21/06/2024 | 168880250,168881000,168880025,168885000,168880050 |
A0462837 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 168880250,168881000,168880025,168885000,168880050 |
A0458873 | Analysenzertifikat | 04/01/2024 | 168880250,168881000,168880025,168885000,168880050 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium tert-butoxide
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.