Learn More
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490997
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490997
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15490997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011595.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
In Pufferlösungen, Elektrodenzellen, der Fotografie, als Laborreagenz, in Düngemitteln, bei der Spektroskopie
Potassium chloride is used to replenish electrolytes and restore water electrolyte balance in treating hypokalemia. It is also used in buffers, fertilizers and explosives and finds useful in medicine, scientific applications, and food processing. It plays an important role for the extraction and solubilization of proteins. It acts as a fire extinguishing agent in portable and wheeled fire extinguishers. It may be used as a softener unit in household water, which is an alternative to sodium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In Pufferlösungen, Elektrodenzellen, der Fotografie, als Laborreagenz, in Düngemitteln, bei der Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 773°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5%
Merck Index 14,7621
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and alkalies; Slightly soluble in alcohol and insoluble in ether.
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.49
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.984 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP10L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number011595.A1,011595.30,011595.A7
ChargennummerN27L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number011595.A1,011595.30,011595.A7
ChargennummerN10L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number011595.A1,011595.30,011595.A7
ChargennummerN10L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number011595.A1,011595.30,011595.A7
ChargennummerM30L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number011595.A1,011595.30,011595.A7
Name des Produkts
Kaliumchlorid, ACS, 99.0 bis 100.5 %, Thermo Scientific Chemicals >