Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
51.50 € - 1205.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mörser |
---|---|
Material | Porzellan |
Enthält | Mit Ausguss |
Typ | Mörser |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12393328
|
Haldenwanger™
L 55/15/RAUH |
330 mm | Mit Ausguss | N/A | |||||
12373328
|
Haldenwanger™
55/8 |
180 mm | Mit Ausguss |
328.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12363328
|
Haldenwanger™
55/6A |
150 mm | Mit Ausguss |
138.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12383328
|
Haldenwanger™
L 55/11/RAUH |
250 mm | Mit Ausguss |
764.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10720603
|
Haldenwanger™
55/5/glazed |
130 mm | Mit Ausguss |
117.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10403925
|
Haldenwanger™
55/0A/glazed |
65 mm | Mit Ausguss |
51.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Unglasierte Mahloberflächen.Spezifikation
Mörser | |
Porzellan | |
Mit Ausguss | |
Mörser |