Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/6A/RAUH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12363328
  • 138.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mit Schnabel für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
650mL
Mörser
70 mm
Mörser
150 mm
Porzellan
Mit Ausguss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss > Außendurchmesser (metrisch)150mm