Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke: Haldenwanger™ 55/5/glazed
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Mit Schnabel für einfaches Ausgießen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
400mL | |
Mörser | |
Mit Ausguss |
130 mm | |
Porzellan | |
Mörser |