Learn More
Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan
Diese Platten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
38.85 € - 178.08 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10109200
|
Haldenwanger™
119C/190 |
190 mm |
86.18 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10653671
|
Haldenwanger™
119C/235 |
235 mm |
145.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10241481
|
Haldenwanger™
119C/280 |
280 mm |
178.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10557272
|
Haldenwanger™
119C/90 |
90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10211291
|
Haldenwanger™
119C/140 |
140 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
Porzellan |