Learn More
Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan
Diese Platten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ 119C/190
50.33 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.49860kg
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
Je 1 | |
Oben genannte Exsikkatoren. |
190 mm | |
Porzellan |