Learn More
Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan
Diese Platten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ 119C/140
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
140 mm | |
Je 1 | |
Porzellan |