Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
11.90 € - 28.40 €
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Form | Rechteckig |
Typ | Abdampfschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore |
Ausführung der Innenwände | Glatt |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10509031
|
Haldenwanger™
33C/00 |
10 mm | 45 mm |
11.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10048160
|
Haldenwanger™
33C/4B |
13 mm | 70 mm |
25.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10260961
|
Haldenwanger™
33C/00B |
15 mm | 50 mm |
21.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10038150
|
Haldenwanger™
33C/7 |
16 mm | 96 mm |
28.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Tülle für einfaches Ausgießen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glatt |
Rechteckig | |
Labore |