Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ 33C/00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10509031
  • 11.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Tülle für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
Abdampfschale
Glatt
45 mm
Rechteckig
Labore
45 x 25 x 10 mm
10 mm