Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanschalen zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ 33C/7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flaches Porzellanbecken mit rundem Boden
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Tülle für einfaches Ausgießen
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glatt | |
96 mm |
Rechteckig | |
Labore | |
96 x 55 x 16 mm | |
16 mm |