Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
POP-4, POP-6 und POP-7 werden in praktischen Beuteln angeboten, die leicht zu handhaben sind. Die POP-4 Trennmatrix ist für HID- bzw. forensische Anwendungen optimiert.
60.75 € - 796.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Humanidentifizierung
Produktlinie POP-4™
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Der Beutel enthält 384 Proben des Polymers.
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15829876
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A26070
96 Proben
81.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16376502
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A26070
96 Proben N/A N/A N/A
16385312
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4393715
384 Proben N/A N/A N/A
15869826
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4393715
384 Proben
322.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15839826
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4393710
960 Samples
796.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16345312
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4393710
960 Samples N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Pop-4, POP-6 und POP-7 werden bequem in einfach zu bedienenden Beuteln angeboten, die POP-4-Trennmatrix ist für HID/forensische Anwendungen optimiert.POP Polymere umkleiden dynamisch die Kapillarwand und steuern so den elektroosmotischen Fluss.Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen.POP Polymere wurden speziell zur Trennung von DNA-Fragmenten mit bekanntem Größenbereich bei gewünschter Auflösung und Laufzeit formuliert.
  • Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig und in einem Beutel zur einmaligen Verwendung, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
  • RFID-Etikett (Radio Frequency Identification) im Lieferumfang enthalten: Vereinfacht die Verfolgung wichtiger Informationen wie Teile-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten
  • Robuste Formulierung: Speziell für Sequenzierung sowie Fragmentanalyse-Anwendungen entwickelt
  • Auffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
Bestellinformation
96 Proben
Spezifikation
Spezifikation
Humanidentifizierung
POP-4™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Der Beutel enthält 96 Proben des Polymers.Beutel bis zur Verwendung bei 2 – 8 °C aufbewahren.Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.Beachten Sie, dass abgelaufene Beutel nicht auf dem Gerät verwendet werden sollten.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex