Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
POP-4, POP-6 und POP-7 werden in praktischen Beuteln angeboten, die leicht zu handhaben sind. Die POP-4 Trennmatrix ist für HID- bzw. forensische Anwendungen optimiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4393715
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15869826
  • 322.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Der Beutel enthält 384 Proben des Polymers
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
384 Proben
Humanidentifizierung
POP-4™
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2412335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number4393715
Chargennummer2411334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog Number4393715
Chargennummer2410333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog Number4393715
Chargennummer2410332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number4393715
Chargennummer2410331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number4393715
Name des Produkts
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex > 384 Proben; 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren
Nur für Forschungszwecke