Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 15839826 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
384 Proben
96 Proben
960 Samples
Packungsgröße:
1 Stück
384 Stück
96 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15839826
Marke: Applied Biosystems™ 4393710
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Beinhaltet
Der Beutel enthält 960 Proben des Polymers. Beutel bei 2 – 8°C aufbewahren, bis er gebrauchsfertig ist.
POP-4, POP-6 und POP-7 werden in praktischen Beuteln angeboten, die leicht zu handhaben sind. Die POP-4 Trennmatrix ist für HID- bzw. forensische Anwendungen optimiert.
Pop-4, POP-6 und POP-7 werden bequem in einfach zu bedienenden Beuteln angeboten, die POP-4-Trennmatrix ist für HID/forensische Anwendungen optimiert.POP Polymere umkleiden dynamisch die Kapillarwand und steuern so den elektroosmotischen Fluss.Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen.POP Polymere wurden speziell zur Trennung von DNA-Fragmenten mit bekanntem Größenbereich bei gewünschter Auflösung und Laufzeit formuliert.
POP-4, POP-6 und POP-7 werden in einfach zu handhabenden Beuteln mit verschiedenen Probengrößen angeboten, wobei die POP-4 Trennmatrix für HID/forensische Anwendungen optimiert ist.
Anwenderfreundlich: Vorformuliert und in einerm einzigen Beutel, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
Einschließlich RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfache Nachverfolgung wichtiger Informationen wie Teile-Chargen-Nummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (auf dem Software-Dashboard angezeigt)
Robuste Rezeptur: Formuliert für Sequenzierungs- und Fragmentanalyse-Anwendungen
Nachfüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
Reproduzierbare Ergebnisse
POP-Polymere beschichten die Kapillarwand dynamisch, um den elektroosmotischen Fluss zu steuern. Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen. POP-Polymere werden speziell formuliert, um DNA-Fragmente eines bekannten Größenbereichs mit einer gewünschten Auflösung und Laufzeit zu trennen.
Viel Auswahl
POP-7-Polymere sind sehr vielseitig und für eine breite Palette von Anwendungen von der kurzen bis langen Lesesequenzierung bis hin zur Fragmentanalyse konzipiert. POP-4 Polymere sind speziell für HIDForensische Anwendungen konzipiert, während POP-6 Polymere die Wahl für bestimmte Sequenzierungsanwendungen (und Fragmentanalyse) sind.
Für teilweise benutzte Beutel, die aufbewahrt werden müssen, wird eine Kappe (4412619) empfohlen, die in die Öffnung des Beutels eingesetzt wird.
Bestellinformation
96 Proben
Zum Verschließen teilweise verwendeter Beutel, die aufbewahrt werden müssen, wird eine Kappe (4412619) empfohlen, die auf die Beutelöffnung passt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 960 Samples
Zur Verwendung mit (Anwendung) Humanidentifizierung
Produktlinie POP-4
Nur für Forschungszwecke