Learn More
Nitritex™ Klebematten aus Polyurethan
Schützen Sie kontrollierte Laborumgebungen mit der Nitritex™ Polyurethan-Klebematte vor Schmutz, Staub und Bakterien.
Marke: Nitritex™ STB2645
116.74 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mattierung für den Einsatz in kontrollierten Laborumgebungen
- Rechteckig
- Polyurethan
- Weiß oder blau
Spezifikation
ISO 9001:2015 | |
26 x 45 in. | |
Blau | |
Polyurethan |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
230316 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | STB2645 |
230472 | Konformitätsbescheinigung | 21/08/2024 | STB2645 |
230102 | Konformitätsbescheinigung | 09/07/2024 | STB2645 |
21-1025 | Konformitätsbescheinigung | 31/08/2023 | STB2645 |
230590 | Analysenzertifikat | 30/05/2024 | STB2645 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02