Learn More
Fisherbrand™ Active Comfort Hoher Laborstuhl
Ergonomischer und vielseitiger Laborstuhl mit besonders hoher Lehne mit integrierter Lendenstütze.
Marke:  Fisherbrand™ 9671-2000-525304-807
240.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Codice prodotto. 17716699
  • 265.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hoher Sitzkomfort
  • Weicher PU-Schaum, waschbar und extrem widerstandsfähig
  • Der Stuhl verfügt über eine zusätzliche Beckenstütze
  • Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit
  • 10 Jahre Garantie
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
Specifica
Specifica
Stuhl
620 bis 890 mm
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit nach DIN 68877
Für Laborarbeiten an hohen Labortischen
Lehne, Sitz, Gasfeder, Gasfederdeckel, Fußring, 5-Stern-Untergestell, Stop&Go-Rollen
120 kg
10 Jahre
Weiche Stop&Go-Rollen für harte Böden
Ja
Ja
Ja
Schwarz
Höhenverstellbar durch Gasfeder
PU-Schaum
Aluminium, poliert
Höhenverstellung per Gasheber
Einstellbar von 620 bis 890 mm
15 kg
680 mm
Ja
Ja
Hohe Tischhöhe
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Active Comfort Hoher Laborstuhl > Typ: Stuhl
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Entspricht den Biosicherheitsstufen S1 und S2, GMP-konform