Learn More
Fisherbrand™ Laborhocker auf Rollen
Die unkomplizierte Lösung für kurze Sitzzeiten. Sie ist stufenlos höhenverstellbar und lässt sich mit dem drehbaren Entriegelungsring einfach bedienen.
Marke: Fisherbrand™ 9468H-2000-521304
109.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Extra großer Sitz mit einem Durchmesser von 40 cm
- Einfach zu reinigen, wartungsarm
- Gepolsterter Kantenschutz
Spezifikation
Stuhl | |
460 bis 630 mm | |
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit nach DIN 68877 | |
Für sporadische Arbeiten im Labor | |
Sitz, Gasfeder, Gasfederdeckel, 5-Stern-Untergestell, Rollen | |
120 kg | |
10 Jahre | |
Weiche Rollen für harte Böden | |
Ja |
Schwarz | |
Höhenverstellbar durch praktische Ringentriegelung | |
PU-Schaum | |
Aluminium, poliert | |
Gasfedereinstellung durch praktische Ringfreigabe | |
Einstellbar von 460 bis 630 mm | |
7 kg | |
640 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Entspricht den Biosicherheitsstufen S1 und S2, GMP-konform