Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten, Half Area, aus Polystyrol
Reduziert das Probenvolumen auf bis zu 50 %. Greiner Bio-One™ Polystyrol 96-Well Halbflächen-Mikrotiterplatten ermöglichen das einfache manuelle Pipettieren.
405.00 € - 908.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Zertifiziert Ja
Format Halbfläche
Array 8 x 12
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10791624
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
675076
Schwarz
405.00 €
40 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10115853
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
675096
Durchsichtig
908.00 €
40 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
  • μClear™ Boden
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 9001
Halbfläche
Mittleres Bindungsvermögen
96
Ja
Ja
8 x 12
Polystyrol