Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten, Half Area, aus Polystyrol
Reduziert das Probenvolumen auf bis zu 50 %. Greiner Bio-One™ Polystyrol 96-Well Halbflächen-Mikrotiterplatten ermöglichen das einfache manuelle Pipettieren.
Marke: Greiner Bio-One 675076
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt nach Richtlinien gemäß DIN ISO 9001
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch definiertes LOT Nummernsystem
- μClear® Grundfläche
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Halbfläche | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
96 | |
Unbehandelt | |
Ja | |
40 Packung |
Ja | |
Ohne Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
40/Packung | |
Ja |