Learn More
Fisherbrand™ Graduierte, abgeschrägte Pipettenspitzen aus Polypropylen, gelb
Artikelnummer. 11517452 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11517452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen eignen sich für alle handelsüblichen Pipetten. Fisherbrand™ Abgeschrägte Pipettenspitzen aus gelbem Polypropylen mit Graduierung zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Qualität und Präzision aus und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Skala Ja
Material Polypropylen