Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung
20.29 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
- Inklusive Abdeckung
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
- 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden
- Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Transparent |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen