Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung für Auto-Ready Massenspektrometer
Eine bei Raumtemperatur stabile, gebrauchsfertige Flüssigformulierung für die Kalibrierung von Thermo Scientific™ Massenspektrometern mit integrierter Auto-Ready Ionenquelle.
Marke:  Thermo Scientific™ A51739
285.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17757453
  • 329.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der erweiterte Massenbereich verbessert die Massengenauigkeit
  • Kalibrierung im positiven und negativen Modus, Einzelformulierung mit erweiterten Massenbereichen für beide Ionisationskalibrierungsmodi
  • Qualitativ hochwertige, streng getestete Formulierung mit chargenspezifischen Analysenzertifikaten
  • Die Flasche lässt sich für eine geplante automatische Kalibrierung direkt in das Gerät laden
  • 18 Monate lang bei Raumtemperatur stabil und innerhalb des selbstbereitenden Massenspektrometers bis zu 4 Monate lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Mixture
Flüssigkeit
2 x 4 mL
LC-MS-Gütegrad
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAC407415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number
ChargennummerAC407416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number
ChargennummerAB407411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2025 Catalog Number
ChargennummerAA407410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number
ChargennummerAA407409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA51739
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung für Auto-Ready Massenspektrometer > 2 x 5 ml