Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Isotemp™ und Napco CO2-Inkubatoren: Untergestell
Kann verwendet werden mit: Rollenbasis für WJ-Inkubator
Marke: Thermo Scientific™ 190647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: WJ Inkubator
- Rollenbasis für wasserummantelten Inkubator
Spezifikation
Wasserummantelter Inkubator | |
Untergestell | |
7 cm |
LED | |
2,75 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Isotemp™ und Napco CO2-Inkubatoren: Untergestell > Untergestell
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur