Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Probenbehälter
Probenbox mit Schraubdeckel. Ideal für Probenahme und den Transport. Erhältlich in zwei Materialqualitäten: hochtransparentes PP für Pulver, Pasten, Flüssigkeiten oder PFA für die hochreine Probenahme. Entleerung ohne Rückstände dank spaltenfreier Konstruktion.
13.35 € - 19.00 €
Spezifikation
Produkttyp Rund
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Probenahme und den Transport
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10181882
Unterlagen ansehen
Buerkle™
6203-0180
180 mL
19.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10703093
Unterlagen ansehen
Buerkle™
6203-0060
60 mL
13.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PP oder PFA, autoklavierbar
  • Dicke Seiten
  • Probenbehälter PFA, nicht für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Polypropylen
Ideal für die Probenahme und den Transport