Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Probenbehälter
Probenbox mit Schraubdeckel. Ideal für Probenahme und den Transport. Erhältlich in zwei Materialqualitäten: hochtransparentes PP für Pulver, Pasten, Flüssigkeiten oder PFA für die hochreine Probenahme. Entleerung ohne Rückstände dank spaltenfreier Konstruktion.
Marke:  Buerkle™ 6203-0060
11.40 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10703093
Beschreibung
Beschreibung
  • PP oder PFA, autoklavierbar
  • Dicke Seiten
  • Probenbehälter PFA, nicht für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
60 mL
Polypropylen
93 mm
Rund
Ideal für die Probenahme und den Transport