missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polypropylen-Probenbehälter

Probenbox mit Schraubdeckel. Ideal für Probenahme und den Transport. Erhältlich in zwei Materialqualitäten: hochtransparentes PP für Pulver, Pasten, Flüssigkeiten oder PFA für die hochreine Probenahme. Entleerung ohne Rückstände dank spaltenfreier Konstruktion.

Marke:  Buerkle™ 6203-0180

16.28 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10181882

  • 19.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • PP oder PFA, autoklavierbar
  • Dicke Seiten
  • Probenbehälter PFA, nicht für Lebensmittel geeignet
Spezifikation

Spezifikation

180 mL
Polypropylen
119 mm
Rund
Ideal für die Probenahme und den Transport
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote