Learn More
Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen, 23 mm-Stiel
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
Marke:  Brand™ 148030
49.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17410134
  • 51.25 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit kurzem, breitem Stiel
  • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
PP (Polypropylen)
Durchscheinend
20/Pckg.
25 mm
Ja
23 mm
Pulvertrichter
Name des Produkts
Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen, 23 mm-Stiel > Schaftlänge: 23 mm; Schaftdurchmesser: 25 mm