Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 12K Paket
Artikelnummer. 15791178 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
384-Well
96-Well FAST
Offene Array-Platten
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15791178
Marke: Applied Biosystems™ A27567
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochflexible, umfassende Echtzeit-PCR-Plattform, die die Echtzeit-Technologie von Applied Biosystems in einem einzigen Gerät optimal nutzt. Enthält leicht austauschbare Blöcke, die OpenArray™ Platten, TaqMan™ Array-Karten, 384-Well-, 96-Well- und FAST 96-Well-Platten aufnehmen können.
Die intuitive Software QuantStudio™ 12K Systems, die einfache Einrichtung des Touchscreens, die Automatisierungsintegration, der mühelose Austausch von Blöcken und die anwenderfreundlichen OpenArray™-Komponenten wurden entwickelt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Planen Sie für die Zukunft, und sparen Sie Zeit, Geld und Platz in Ihrem Labor mit dem einzigen All-in-One qPCR-Gerät, das eine breite Palette von Anwendungen mit maximalem Durchsatz ermöglicht.
  • Enthält fünf austauschbare Blöcke: Die QuantStudio™ 12K-Blöcke passen für 96-Well, FAST 96-Well, 384-Well, TaqMan™ Array-Karten und OpenArray™Platten für die mühelose Skalierung von 1 bis 12,000 Datenpunkten in einem einzigen Durchlauf. Steigern Sie den Durchsatz und erweitern Sie Ihre Forschung mit nur einem Gerät. Beginnen Sie Ihr Projekt mit Experimenten im Format 96-well, und skalieren Sie es dann auf einen höheren Durchsatz, um die statistisch signifikanten Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. Darüber hinaus können Sie Ihre Ziele mit einer ausgewählten Gruppe von Genen mithilfe neuartiger Formate wie den TaqMan™ Array-Karten und OpenArray™ Platten problemlos validieren und überwachen.
  • Kompatibel mit allen TaqMan™-Assays: Das QuantStudio™ 12K System wurde optimiert, um klare, saubere Daten für alle TaqMan™ Assays zu ermöglichen. Diese können für eine breite Palette von Anwendungen verwendet werden, einschließlich Genexpression, microRNA und kleine nicht-codierende RNAs, SNP-Genotypisierung, Proteinanalyse, Proteinthermalverschiebung, hochauflösende Schmelze, Variationen der Kopienzahl und Pathogenerkennung. • Nahtloser Wechsel von qPCR zu digitaler PCR: Erhöhen Sie die Präzision und Empfindlichkeit Ihres Nukleinsäure-Experiments, indem Sie mit QuantStudio™ Digital PCR Kits und der DigitalSuite™ Software mit dem QuantStudio™ OpenArray™ Block von qPCR in den digitalen PCR-Modus wechseln. • Sorgt für Sicherheit: Gehen Sie am Freitag früh und überprüfen Sie die Läufe von zu Hause aus, da das System über 100 Läufe sicher speichern kann. •Verbessertes OptiFlex™-System: Aufbauend auf Applied Biosystems eigener Technologie bietet das verbesserte OptiFlex™-System eine verbesserte Fluoreszenzdetektion für die präzise und empfindliche Datenanalyse, die für die Erfassung von 12,000 Datenpunkten in einem einzigen Durchlauf erforderlich ist.
  • Beispiellose Abdeckung und Probendurchsatz: Das OpenArray™-Format beschleunigt die Genomvalidierung und das Screening, indem 150,000 Datenpunkte pro Arbeitstag überschritten werden, sodass die meisten Projekte innerhalb von Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können.
  • Einfacher OpenArray™-Ablauf: QuantStudio™ OpenArray™-Platten werden in einem Gehäuse geliefert, um die Handhabung zu vereinfachen und eine optimale Datenqualität beim Laden von Proben mit dem Accufill™-System zu gewährleisten. Laden Sie einfach vier Arrays in das QuantStudio™ 12 K-Gerät, um über 12,000 Datenpunkte zu erreichen. Mit der integrierten Software zur Probenverfolgung können Sie Ihre Proben während des gesamten Projekts leicht verfolgen.
  • Integrierte Analyse- und Qualitätssysteme: Mit der neuen intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche und der integrierten Kalenderfunktion können Sie die Nutzungszeit des Geräts planen. Zusätzliche Analysesoftware wie DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 und Genotyper v1.1 steht zur Verfügung, um Sie bei der Analyse Hunderter von Zielen und Proben zu unterstützen und die erforderliche statistische Power zu erzielen.
  • Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM): Mit den integrierten MeltDoctor™ Protokollen und Kalibrierungen können Sie den Durchlauf schneller optimieren und haben mehr Zeit für die Anpassung Ihrer Ergebnisse. Legen Sie durch schnelle Änderung der Analyseeinstellungen die Anzahl der Varianten fest, die Sie anzeigen möchten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung PC (Tower)
Thermische Gleichmäßigkeit 0,25 °C
Fassungsvermögen 96
Displaytyp Touchscreen
Höhe (metrisch) 73,8 cm
Breite (metrisch) 50,5 cm
Gewährleistung 1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Tiefe (metrisch) 67,2 cm
Temperaturbereich 4°bis 99,9 °C
Max. Anstiegsrate 3,0 °C/Sek.
Beschreibung QuantStudio 12K Flex
Anregung Verbessertes Optiflex-System, weiße LED
Volumen (metrisch) Thermoblock-Probe 0,2 ml (96-Well)
Nachweis OpenArray: Gekoppelt, 4 Emission, 4 Anregung; alle anderen Blöcke: Entkoppelt, 6 Emission, 6 Anregung
Vorkalibrierte Farbstoffe FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Gewicht 69 kg
Blockkonfigurationen 96-Well FAST
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado