Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ – Composite 5, Honeywell Fluka™
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl Fischer-Titration (Methanol-frei).
Marke:  Honeywell Fluka 34805-1L-SC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16204432
  • 197.37 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Smart Chemical Hydranal™ Flaschen von Honeywell sind mit einem RFID-Chip ausgestattet, der in Form eines neuen Etiketts sichtbar ist und bei jeder Titration wichtige Informationen erfasst, einschließlich Artikelnummer, Produktname, Chargennummer, Haltbarkeit und numerische Konzentration.
  • Sicherer Datentransfer: Sorgen Sie stets für korrekte und vollständige Reagenzdaten mit rückverfolgbarem Informationsfluss.
  • Effiziente Systemeinrichtung: Reduzieren Sie die Einrichtungszeit des Systems durch den automatisierten Transfer von Reagenzdaten.
Das RFID-Etikett ist derzeit kompatibel mit den Titratoren der Reihen Karl Fischer Compact und Excellence von Mettler Toledo (bei Aufrüstung mit einem externen RFID-Lesegerät) und ist bei unseren meistverkauften volumetrischen Hydranal-Titriermitteln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™-Composite 5
99°C
111-90-0, 7553-56-2, 288-32-4, 7446-09-5, 68007-08-9, 693-98-1
1.17 g/cm3
1 L
Mettler-Toledo Smart Chemical Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Smart Chemical HYDRANAL™ – Composite 5, Honeywell Fluka™ > Menge: 1 l