Learn More
BrandTech™ Pipettierhile aus Polypropylen
Passend für alle Pipetten aus Glas und Kunststoff. VITLab™ Pipettenfüller aus Polypropylen sind zur einfachen Volumenbestimmung farbcodiert.
14.55 € - 16.75 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung von Flüssigkeiten |
Menge | Je 1 |
Typ | Pipettenfüller |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10759421
|
BrandTech™
324694 |
Für Pipetten 10 ml | Grün | N/A | |||||
10355711
|
BrandTech™
324794 |
Für Pipetten 25 ml | Rot |
14.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10662631
|
BrandTech™
002524 |
Für Pipetten 25 ml | Rot |
15.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zum Pipettieren von Flüssigkeiten
- Die langsame Drehung der Aktuatorräder zieht Flüssigkeit in die Pipette
- Durch Drücken des Entlüftungsventils entleert sich die Pipette automatisch, ohne den Kolben zurückzuziehen
Spezifikation
Polypropylen | |
Pipettierung von Flüssigkeiten | |
Je 1 | |
Pipettenfüller |