Learn More
BrandTech™ Pipettierhile aus Polypropylen
Passend für alle Pipetten aus Glas und Kunststoff. VITLab™ Pipettenfüller aus Polypropylen sind zur einfachen Volumenbestimmung farbcodiert.
Marke: BrandTech™ 324694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Pipettieren von Flüssigkeiten
- Die langsame Drehung der Aktuatorräder zieht Flüssigkeit in die Pipette
- Durch Drücken des Entlüftungsventils entleert sich die Pipette automatisch, ohne den Kolben zurückzuziehen
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 | |
Pipettenfüller |
Pipettierung von Flüssigkeiten | |
Grün | |
Für Pipetten 10 ml |