Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nutzen Sie diese Röhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen verfügen über mattierte Beschriftungsflächen auf dem Deckel und der Seite des Röhrchens (mit Ausnahme der naturfarbenen Röhrchen), sodass die Proben einfach und bequem identifiziert werden können.
11.55 € - 79.05 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrozentrifuge |
Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11588222
|
Fisherbrand™
FB74021 |
Naturfarben | 0.4mL |
19.30 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11508232
|
Fisherbrand™
FB74023 |
Naturfarben | 0.5 ml |
40.65 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11508242
|
Fisherbrand™
FB74039 |
Blau | 1.5 ml |
11.55 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11588232
|
Fisherbrand™
FB74035 |
Grün | 1.5 ml |
11.85 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11558232
|
Fisherbrand™
FB74031 |
Naturfarben | 1.5 ml |
11.90 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11598232
|
Fisherbrand™
FB74037 |
Rot | 1.5 ml |
12.40 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11578232
|
Fisherbrand™
FB74033 |
Gelb | 1.5 ml |
11.85 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11558252
|
Fisherbrand™
FB74111 |
Naturfarben | 2 ml |
79.05 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Röhrchen mit Messskala
- Widersteht der Belastung durch Zentrifugation bis zu 20,000 x g
- Die einteilige Konstruktion verfügt über eine festsitzende und zuverlässige Kappe und der Boden ist für zusätzlichen Schutz gegen Auslaufen verstärkt
- Autoklavierbar
Spezifikation
Polypropylen | |
Polypropylen | |
1000/Packung |
Autoklavierbar | |
Mikrozentrifuge | |
1000/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen