Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nutzen Sie diese Röhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen verfügen über mattierte Beschriftungsflächen auf dem Deckel und der Seite des Röhrchens (mit Ausnahme der naturfarbenen Röhrchen), sodass die Proben einfach und bequem identifiziert werden können.
Marke:  Fisherbrand™ FB74021
17.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11588222
  • 19.30 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen mit Messskala
  • Widersteht der Belastung durch Zentrifugation bis zu 20,000 x g
  • Die einteilige Konstruktion verfügt über eine festsitzende und zuverlässige Kappe und der Boden ist für zusätzlichen Schutz gegen Auslaufen verstärkt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
0.4mL
Polypropylen
1000/Packung
20000g
Autoklavierbar
Naturfarben
Mikrozentrifuge
1000/Packung
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 0,4 ml; Farbe: Naturfarben
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis