Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nutzen Sie diese Röhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen verfügen über mattierte Beschriftungsflächen auf dem Deckel und der Seite des Röhrchens (mit Ausnahme der naturfarbenen Röhrchen), sodass die Proben einfach und bequem identifiziert werden können.
Marke:  Fisherbrand™ FB74033
9.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11578232
  • 11.85 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen mit Messskala
  • Widersteht der Belastung durch Zentrifugation bis zu 20,000 x g
  • Die einteilige Konstruktion verfügt über eine festsitzende und zuverlässige Kappe und der Boden ist für zusätzlichen Schutz gegen Auslaufen verstärkt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
1.5 ml
Polypropylen
1000/Packung
20000g
Autoklavierbar
Gelb
Mikrozentrifuge
1000/Packung
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 1,5 ml; Farbe: Gelb