Learn More
Fisherbrand™ Allzweckschalen aus weißem Kunststoff
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
Marke: Fisherbrand™ CSR-TW6
Beschreibung
- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich.
Spezifikation
1130 x 540mm | |
1130 mm | |
Universaltablett | |
Sichere Zurückhaltung von verschütteten Stoffen, Labortischschutz | |
Je 1 |
Weiß | |
Kunststoff | |
540 mm | |
Auskleidung | |
Rechteckig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Allzweckschalen aus weißem Kunststoff > Abmessungen: 1130 x 540mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur