Learn More
Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestell aus Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Beschreibung
Mit zwei Ebenen, die sich öffnen lassen, für einfache Reinigung und zum Stapeln, auch wenn sie geladen sind, um Platz im Labor zu sparen.Kartell™ Mikrozentrifugenröhrchen-Gestelle aus Polypropylen bieten eine haltbare und praktische Lösung für die Lagerung von Röhrchen.
- Durchmesser oben: 10.8 mm, Durchmesser unten: 7.7 mm
- Zweistufiges, platzsparendes Design, stapelbar, auch wenn beladen, zum einfachen Reinigen aufschnappen
- Autoklavierbar
- Ideal für trockene Verwendung auf dem Labortisch, nasse Verwendung in Wasserbädern oder Tiefkühlgeräten
- Mehrere Farben lieferbar, alphanumerische Gitterreferenz und speziell gestaltete Etikettenräume auf jeder Seite liefern ein erstklassiges Probenidentifizierungssystem
- Geeignet für 100 Röhrchen mit 1.5 ml und geschlossenen Kappen oder ohne Kappen oder 50 Röhrchen mit 1.5 ml mit offenen Kappen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (100 x 1,5 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird trocken, in Wasserbädern oder in Tiefkühlgeräten verwendet |
| Abmessungen (L x B x H) | 109.5 x 263 x 45 mm |