Learn More
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, hohe Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
20/1 ml
50/1 ml
Beschreibung
- Praktischer integrierter Auslauf und Handgriff für einfaches Dosieren
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
- Die hohe Form spart Platz im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Form | Große Form |
Material | Polypropylen |
Graduierungen | 20/1 ml |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Höhe (metrisch) | 169 mm |
Produkttyp | Messkanne |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Polypropylen-Messbecher, hohe Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur