Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Becher mit Graduierungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12332068 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12332068
Marke: Bel-Art™ F289910000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. SP Scienceware™ Polypropylen-Krüge mit Graduierung eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut entworfene Auslässe und große Griffe.
  • In die Außenwand eingegossene metrische Graduierung
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Ausgewogener Griff für kontrolliertes Ausgießen
  • 5000 und 10000 ml-Modelle verfügen über einen neu gestalteten Griff für sicheren Halt und einen ebenfalls neu gestalteten Handschlitz an der Basis zum einfachen Anheben
Spezifikation
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 4,1 in.
Oberer Durchmesser (metrisch) 10.4 cm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kontrolliertes Gießen, chemikalienbeständig und bruchsicher
Höhe (angloamerikanisch) 6,6 in.
Höhe (metrisch) 16.7 cm
Schritten 50 mL
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 121 °C
Typ Krug
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Scale Molded Graduations
Modell Griffin, Low Form