Learn More
Azlon™ Ballonflaschen aus Polypropylen für höchste Beanspruchung Artikelnummer.: 11383494
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Ballonflaschen aus Polypropylen für höchste Beanspruchung
Artikelnummer. 11383494
10 l, 80 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Gewindegröße (metrisch):
45 mm
80 mm
Artikelnummer. 11383494
Marke: Azlon BNP10B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus besonders belastbarem, chemisch beständigem Polypropylen, autoklavierbar bei 121°C. Die Azlon™ Ballonflaschen lassen sich dank ihres geformten Griffs sicher tragen. Die niedrige Form eignet sich gut für den Labortisch oder den Transport. Erhabene Graduierungen für eine schnelle Volumenbestimmung. Verschlusskappen auf 10 und 20 l-Kanistern mit markierten Bohrführungen zum leichten Anschluss von Zuleitungen.
  • Gute allgemeine chemische Beständigkeit
  • Breite Form für einfache Positionierung in Regalen, auf dem Labortisch oder beim Transport
  • Eingeprägter Griff für sicheres Tragen
  • Eingeprägte Graduierungen für schnelle, einfache Bestimmung des Volumens
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Kappen der 10 und 20 l-Ballonflaschen haben eingeprägte Bohrführungen für den einfacheren Einbau von Zufuhrleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 l
Enthält Griff und Kappe
Material Polypropylen
Menge 1/Packung
Breite (metrisch) 280 mm
Gewindegröße (metrisch) 80 mm
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 360 mm
Product Information
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Ballonflaschen aus Polypropylen für höchste Beanspruchung >