Learn More
Kappes Systeme™ Euro-Transportbox aus Polypropylen
N.V. - 18.44 €
Spezifikation
Typ Transportkasten
Material Polypropylen
Menge 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 22
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10093952
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4050
Blau 400 x 300 x 120 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10522943
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4250
Blau 400 x 300 x 220 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10368872
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4150
Blau 400 x 300 x 180 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10125722
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4050
Blau 600 x 400 x 120 mm
18.44 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10208302
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4150
Blau 600 x 400 x 180 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10309312
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4250
Blau 600 x 400 x 220 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10238012
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4350
Blau 600 x 400 x 320 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10512563
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4450
Blau 600 x 400 x 420 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10247722
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4054
Grau 400 x 300 x 120 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10389062
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4254
Grau 400 x 300 x 220 mm
14.43 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10635643
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4154
Grau 600 x 400 x 180 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10710814
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4254
Grau 600 x 400 x 220 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10155482
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4354
Grau 600 x 400 x 320 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10248012
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4454
Grau 600 x 400 x 420 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10532943
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4251
Rot 400 x 300 x 220 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10768503
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4051
Rot 400 x 300 x 120 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10207822
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6475.00.4151
Rot 400 x 300 x 180 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10730234
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4051
Rot 600 x 400 x 120 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10700814
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4151
Rot 600 x 400 x 180 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10615823
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4251
Rot 600 x 400 x 220 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10004132
Encompass
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4351
Rot 600 x 400 x 320 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10412722
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Kappes Systeme™
6476.00.4451
Rot 600 x 400 x 420 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Robuste Lager- und Transportbehälter aus umweltfreundlichem Polypropylen. Lebensmittelecht und beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C. Glatter Innenraum, also leicht zu reinigen. Maximale Formstabilität. Extrem hohe Belastbarkeit, hoher Stauchwiderstand, dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit. Umweltfreundlich, da voll recycelbar. Unterschiedliche Grössen durch einheitliches Rastermass beliebig kombinierbar.
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 300/400/120mm
Volumen: 10L
Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Transportkasten
Polypropylen
1/Packung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.