Learn More
Kappes Systeme™ Euro-Transportbox aus Polypropylen
Marke:  Kappes Systeme™ 6476.00.4051
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10730234
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Robuste Lager- und Transportbehälter aus umweltfreundlichem Polypropylen. Lebensmittelecht und beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C. Glatter Innenraum, also leicht zu reinigen. Maximale Formstabilität. Extrem hohe Belastbarkeit, hoher Stauchwiderstand, dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit. Umweltfreundlich, da voll recycelbar. Unterschiedliche Grössen durch einheitliches Rastermass beliebig kombinierbar.
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 400/600/120mm
Volumen: 20L
Farbe: Rot
Spezifikation
Spezifikation
Transportkasten
Rot
Förderband, Grabbertechnologie, Gerät zur Lagerung und Entnahme
1/Packung
600 mm
120 mm
Polypropylen
Rechteckig
Lebensmittelecht
600 x 400 x 120 mm
400 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.