Learn More
Fisherbrand™ Klare Pipettenspitze E aus Polypropylen
Diese Pipettenspitzen eignen sich für alle handelsüblichen Pipetten. Fisherbrand™ Pipettenspitzen Typ E aus kristallklarem Polypropylen zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Qualität und Präzision aus und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
Marke:  Fisherbrand™ FB34511
Artikelnummer. 11781983
  • 17.20 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 10 μl
Crystal
Autoklavierbar
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klare Pipettenspitze E aus Polypropylen > Volumen metrisch: 0,5 bis 10 μl