Learn More
Invitrogen™ FUN™ 1 Cell Stain
Artikelnummer. 10266902
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10266902
Marke: Invitrogen™ F7030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zweifarbige Fluoreszenz-Viabilitätssonde für Hefen und Pilze
  • Der Farbstoff diffundiert passiv in verschiedene Zelltypen und färbt zunächst Zytoplasma mit diffus verteilter grüner Fluoreszenz
  • Bei diversen gängigen Hefe- und Pilzarten führt die anschließende Verarbeitung von Farbstoff durch lebende Zellen zur Bildung von eindeutigen Vakuolar-Strukturen in kompakter Form, die eine auffallende rote Fluoreszenz aufweisen, begleitet von einer Reduktion der grünen zytoplasmatischen Fluoreszenz
  • Die Bildung von intravacuolären Strukturen erfordert sowohl die Integrität der Plasmamembran als auch eine metabolische Fähigkeit
  • Tote Zellen fluoreszieren hellgelb-grün, ohne erkennbare rote Strukturen
Analyse von Hefen, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Mikrobiologische Analyse, Viabilität und Zytotoxizität von Hefen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Pilzzellen, Hefezellen
Konzentration 10 mM
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format Röhrchen, Objektträger
Produktlinie FUN
Menge 100 μl
Versandbedingung Raumtemperatur